Learn More
1,4-Dibenzoylbenzol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499962 5 g 5 Gramm
11409972 25 g 25 Gramm
11419972 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499962 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12070.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3016-97-5
Summenformel C20H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 286.33
MDL-Nummer MFCD00014087
InChI-Schlüssel NPENBPVOAXERED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dibenzoylbenzene, 1,4-phenylenebis phenylmethanone, methanone, 1,4-phenylenebis phenyl, p-dibenzoylbenzene, 4-benzoylbenzophenone, 4-benzoylphenyl phenyl methanone, phenyl 4-phenylcarbonyl phenyl ketone, acmc-1cqof, 4-benzoylphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 76395
IUPAC-Name (4-benzoylphenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibenzoylbenzene
Schmelzpunkt 161°C to 165°C
Menge 5 g
Beilstein 1880440
Formelmasse 286.33
Reinheit (%) 99%