Learn More
1,4-diazabicyclo[2.2.2 ]oktan bis (Schwefeldioxid)addukt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15348965 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15348965
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 119752-83-9 | C6H12N2O4S2 | 240.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119752-83-9
Summenformel C6H12N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 240.3
InChI-Schlüssel RWISEVUOFYXWFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium-1,4-disulfinate, 1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane-1,4-disulfinate, 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium-1,4-disulf, 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane bis sulfur dioxide adduct, 1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diylbis dioxosulfur vi, 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane bis sulfur dioxide adduct sulfur, elemental analysis
PubChem CID 75176251
IUPAC-Name 1,4-Diazoniabicyclo[2.2.2]octan-1,4-disulfinat
SMILES C1C[N+]2(CC[N+]1(CC2)S(=O)[O-])S(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(sulfur dioxide) adduct
Schmelzpunkt 168.0°C to 172.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min
Menge 5 g
Formelmasse 240.3
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane bis(sulfur dioxide) adduct
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.