Learn More
1,4-Diaminobutandihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453867 25 g 25 Gramm
11463867 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18312.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 333-93-7 | C4H14Cl2N2 | 161.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-93-7
Summenformel C4H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 161.07
MDL-Nummer MFCD00012526
InChI-Schlüssel XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
IUPAC-Name Butan-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMILES C(CCN)CN.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3906680
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7947
Formelmasse 161.08
Reinheit (%) 99%