Learn More
1,4-Dihydrochlorid mit Diaminobutan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10175220 25 g Glasflasche 25 Gramm
10430681 5 g Glasflasche 5 Gramm
10229453 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10175220 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.40 CHF
    76.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 8.75 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 333-93-7 | C4H12N2·2HCl | 161.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-93-7
Summenformel C4H12N2·2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 161.08
MDL-Nummer MFCD00012526
InChI-Schlüssel XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
IUPAC-Name Butan-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMILES C(CCN)CN.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Diaminobutane dihydrochloride
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 280.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)4NH2·2HCl
Menge 25 g
Beilstein 04, 264
Merck Index 15, 8058
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 161.08
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.