Learn More
1,4-Di(brommethyl)benzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Di(bromomethyl)benzene |
| CAS | 623-24-5 |
| Summenformel | C8H8Br2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 1,4-Bis(bromomethyl)benzene, 1,4-Xylylene Dibromide, 4-Bromomethylbenzyl Bromide, p-Xylylene Bromide, NSC 6226 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | BrCc1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC-Name | 1,4-bis(Bromethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 263.96 |
| Formelmasse | 261.8993 |