Learn More
1,4-Cyclohexandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488973
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11488973
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11100.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
1,4-Cyclohexanedione is used in the preparation of 1,4 benzoquinone and bromoorganics. It is also used to study the influence of visible light on the bromate-1,4-cyclohexanedione-ferroin oscillating reaction. It plays a vital role in pharmaceuticals, plant growth regulator and as a conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Cyclohexandion wird bei der Herstellung von 1,4-Benzochinon und Bromorganika verwendet. Wird auch zur Untersuchung des Einflusses von sichtbarem Licht auf die Bromat-1,4-Cyclohexandione-Ferroin-oszillierende Reaktion verwendet. Spielt eine wichtige Rolle für Pharmazeutika, Pflanzenwachstumsregulatoren und als leitfähiges Material.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-88-7
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.128
MDL-Nummer MFCD00001606
InChI-Schlüssel DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
PubChem CID 12511
ChEBI CHEBI:28286
IUPAC-Name Cyclohexan-1,4-dion
SMILES C1CC(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Cyclohexanedione
Schmelzpunkt 77°bis 78 °C
Siedepunkt 132°C (20 mmHg)
Flammpunkt 132°C (269°F)
Menge 25 g
Beilstein 774152
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and ethanol.
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 98%