Learn More
1,4-Cyclohexandicarboxylsäure, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496336
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496336 100 g 100 Gramm
11406346 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23125.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1076-97-7 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1076-97-7
Summenformel C8H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD00001465
InChI-Schlüssel PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, trans-hexahydroterephthalic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxybic acid, cis-hexahydroterephthalic acid, 1,4-dicarboxycyclohexane
PubChem CID 14106
IUPAC-Name Cyclohexan-1,4-Dicarbonsäure
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt >300°C
Flammpunkt 235°C (455°F)
Menge 100 g
Beilstein 1870377
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 98%