Learn More
1,4-Cyclohexanebis(Methylamin), cis + trans, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323037
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11323037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13407.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2549-93-1 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2549-93-1
Summenformel C8H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 142.246
MDL-Nummer MFCD00039463
InChI-Schlüssel OXIKYYJDTWKERT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanedimethanamine, bamch, cis-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanebis methylamine, cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, trans-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 4-aminomethyl cyclohexyl methanamine, trans-1,4-cyclohexanedimethanamine, cyclohex-1,4-ylenebis methylamine
PubChem CID 17354
IUPAC-Name [4-(Aminomethyl)cyclohexyl]methanamin
SMILES C1CC(CCC1CN)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Cyclohexanebis(methylamine)
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 0.95
Siedepunkt 239°C to 244°C
Flammpunkt 106°C (222°F)
Brechungsindex 1.49
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2071383
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 142.25
Reinheit (%) 96%