Learn More
1,4-Cyclohexadien, 97 % stab. mit 0.1 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391857 25 g 25 Gramm
11381857 5 g 5 Gramm
11301867 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07337.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,4-Cyclohexadiene is used to study the formation of parent ion from heavy fragmentation on irradiation with a high-intensity laser pulse. It is also used as a very effective hydrogen donor for catalytic hydrogenation reaction. It forms benzene at elevated temperatures in the presence of a ruthenium(II)-triphenylphosphine catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Cyclohexadien wird zur Untersuchung der Bildung von Eltern-Ionen durch starke Fragmentierung bei hochintensiver Laserbestrahlung verwendet. Es wird auch als sehr effektiver Wasserstoffspender für die katalytische Hydrierungsreaktion eingesetzt. Es bildet bei erhöhten Temperaturen in Gegenwart eines Ruthenium(II)-Triphenylphosphinkatalysators Benzol.
Löslichkeit
Mischbar mit organischen Lösungsmitteln wie Diethylether, Tetrahydrofuran und Toluol. Nicht mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-41-1
Summenformel C6H8
Molekulargewicht (g/mol) 80.13
MDL-Nummer MFCD00001535
InChI-Schlüssel UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
IUPAC-Name Cyclohexa-1,4-dien
SMILES C1C=CCC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Cyclohexadiene
Namenshinweis stabilized with 0.1% BHT
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 0.847
Siedepunkt 88°C to 90°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1900733
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents like diethyl ether,tetrahydrofuran and toluene.Immiscible with water.
Formelmasse 80.13
Reinheit (%) 97%