Learn More
1-(4-Cyanophenyl)-4-piperidinecarbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Cyanophenyl)-4-piperidinecarbohydrazide |
| CAS | 352018-91-8 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C13H16N4O |
| MDL-Nummer | MFCD03086202 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carbohydrazide, 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarbohydrazide, 4-4-???piperidyl benzenecarbonitrile |
| InChI-Schlüssel | RGOGBQRLKKDOHU-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |