Learn More
1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine Hydrochloride |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H19ClN2.ClH/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20;/h1-9,17,19H,10-13H2;1H |