Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-Cyclopropancarboxylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499400
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499400 1 g 1 Gramm
11409410 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499400 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50274.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 72934-37-3 | C10H9ClO2 | 196.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72934-37-3
Summenformel C10H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 196.63
MDL-Nummer MFCD00001289
InChI-Schlüssel YAHLWSGIQJATGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, acmc-209oos, 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylicacid, 1-4chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid
PubChem CID 98606
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)cyclopropan-1-carbonsäure
SMILES C1CC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Menge 1 g
Formelmasse 196.64
Reinheit (%) 99%