Learn More
1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H |
| Formelmasse | 247.0392 |