Learn More
1-(4-Chlorphenyl)biguanidhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17931386
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17931386 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17931386 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0162.230025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(4-Chlorphenyl)biguanidhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride
CAS 4022-81-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H10 Cl N5 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
InChI-Formel InChI=1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
SMILES Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 1-Carbaminidoyl-3-(4-chlorphenyl)guanidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 248.11
Menge 25 mg
Formelmasse 247.0392 g/mol