Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-5-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge GK01550EA
Additional Details : CAS : 98534-80-6 Gewicht : 0.06000kg
Menge 10g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10005962
  • 87.88 CHF / 10 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 27-08-2021
Chemische Identifikatoren
98534-80-6
290.626
HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
688687
C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
C11H6ClF3N2O2
MFCD00068142
1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
1-(4-Chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonsäure
Spezifikation
1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
10g
96.5
97%
MFCD00068142
HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
1-(4-Chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonsäure
688687
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
98534-80-6
100.0
C11H6ClF3N2O2
1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
290.626
290.63
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate