Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-5-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110030
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
98534-80-6
C11H6ClF3N2O2
290.626
MFCD00068142
HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
688687
1-(4-Chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonsäure
C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
98534-80-6
C11H6ClF3N2O2
290.626
MFCD00068142
HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
688687
1-(4-Chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonsäure
C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 290.63
Reinheit (%) 97%