Learn More
1-(4-chlorphenyl)-5-Propyl-1 H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 264.71 |
Reinheit (%) | 97% |