Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-5-Methyl-1H-Pyrazol-4-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324272
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10324272
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC00081DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 288252-38-0
Summenformel C11H8Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 255.098
MDL-Nummer MFCD03407325
InChI-Schlüssel KUQHQFYKJPXTNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic chloride, 1-4-chloro-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl
PubChem CID 2776128
IUPAC-Name 1-(4-chlorophenyl)-5-methylpyrazol-4-carbonyl chlorid
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 255.1
Reinheit (%) 97%