Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-5-Methyl-1H-Pyrazol-4-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 255.1 |
| Reinheit (%) | 97% |