Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-1 H-1,2,3-triazol-4-methanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469116
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15469116
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64737.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133902-66-6
Summenformel C9H8ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 209.633
MDL-Nummer MFCD00140928
InChI-Schlüssel CAHIFLPAMJOAGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazole-4-yl-methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, pubchem13003, chlorophenyltriazolylmethanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-ylmethanol
PubChem CID 2763878
IUPAC-Name [1-(4-Chlorphenyl)triazol-4-yl]methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=C(N=N2)CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Menge 1 g
Beilstein 4250389
Formelmasse 209.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest