Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-1-Methylethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455257
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455257 250 mg 250 Milligramm
15445257 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32527.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17797-11-4 | C9H12ClN | 169.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17797-11-4
Summenformel C9H12ClN
Molekulargewicht (g/mol) 169.65
MDL-Nummer MFCD08669636
InChI-Schlüssel JCUUNSQUTQELEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl propan-2-amine, 1-4-chlorophenyl-1-methylethylamine, 2-4-chlorophenyl prop-2-ylamine, 4-chloro-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, 4-chlorocumylamine, alpha-amino-4-chlorocumene, 2-4-chlorophenyl-2-propanamine, 2-?4-chlorophenyl?propan-2-amine, benzenemethanamine,4-chloro-, a,, a-dimethyl, benzenemethanamine,4-chloro-a,a-dimethyl
PubChem CID 11030256
IUPAC-Name 2-(4-chlorphenyl)propan-2-amin
SMILES CC(C)(N)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Siedepunkt 43°C to 45°C (0.3 mmHg)
Geruch Amine-like
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Formelmasse 169.66
Reinheit (%) 97%