Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-1-Cyclopropanecarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10702411 10 g Glasflasche 10 Gramm
10205800 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702411 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170690100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 72934-37-3 | C10H9ClO2 | 196.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72934-37-3
Summenformel C10H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 196.63
MDL-Nummer MFCD00001289
InChI-Schlüssel YAHLWSGIQJATGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, acmc-209oos, 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylicacid, 1-4chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid
PubChem CID 98606
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)cyclopropan-1-carbonsäure
SMILES C1CC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 152.0°C to 155.0°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 10 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel ClC6H4C3H4CO2H
Formelmasse 196.63
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.