Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-1-Cyclopropanecarbonsäure, 99 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 170690500
Additional Details : CAS : 72934-37-3 Gewicht : 0.10000kg
Menge 50g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205800
  • 193.30 CHF / 50 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 02-12-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
72934-37-3
196.63
YAHLWSGIQJATGG-UHFFFAOYSA-N
98606
C1CC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
C10H9ClO2
MFCD00001289
1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, acmc-209oos, 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylicacid, 1-4chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropan-1-carbonsäure
Spezifikation
152.0°C to 155.0°C
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Glasflasche
99%
98.5
99%
ClC6H4C3H4CO2H
1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, acmc-209oos, 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylicacid, 1-4chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid
C1CC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
196.63
196.63
99%
50g
Authentic
Weiß
72934-37-3
100.0
C10H9ClO2
MFCD00001289
YAHLWSGIQJATGG-UHFFFAOYSA-N
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropan-1-carbonsäure
98606
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation