Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-1-cyclopentancarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10235830 5 g Glasflasche 5 Gramm
10327390 25 g Glasflasche 25 Gramm
10578863 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235830 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161570050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 80789-69-1
Summenformel C12H13ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 224.69
MDL-Nummer MFCD00001373
InChI-Schlüssel QJNFJEMGWIQMJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopentane-1-carboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, asischem d50961, timtec-bb sbb000649, acmc-209pk2, labotest-bb lt00453384, 1-4-chloro phenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopentylcarboxylic acid
PubChem CID 97447
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)cyclopentan-1-carbonsäure
SMILES C1CCC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 160.0°C to 164.0°C
CAS Min. % 97.5
Farbe Crèmefarben bis grau
CAS Max. % 100.0
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel ClC6H4C5H8CO2H
Formelmasse 224.69
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke