Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-1-cyclohexancarboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10730681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10730681 25 g Glasflasche 25 Gramm
10723561 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10730681 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170760250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 58880-37-8 | C13H14ClO2 | 237.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58880-37-8
Summenformel C13H14ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 237.70
MDL-Nummer MFCD00019350
InChI-Schlüssel UPNXUJXIIZGXLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-1cuiq, 4-chlorophenylcyclohexanecarboxylic acid, 4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 100873
SMILES [O-]C(=O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 150°C to 156°C
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
Farbe Grau
CAS Max. % 100.0
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver und Körnchen
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel ClC6H4(C6H10)COOH
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)cyclohexan-1-carboxylat
Formelmasse 238.71
Reinheit (%) 95%