Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-1-cyclobutancarboxylsäure 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10478140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10478140 25 g Glasflasche 25 Gramm
10732791 5 g Glasflasche 5 Gramm
11944991 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10478140 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170720250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 50921-39-6
Summenformel C11H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 210.66
InChI-Schlüssel XYSRHOKREWGGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclobutane-1-carboxylic acid, 1-p-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-209kr1, 1-4chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1 4-chlorophenyl cyclobutane carboxylic acid, 1-4 chlorophenyl-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chloro phenyl cyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 602761
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)cyclobutan-1-carbonsäure
SMILES C1CC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 80.0°C to 90.0°C
Farbe Violett bis Gelb
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 92% min. (HPLC)
Strukturformel ClC6H4C4H6CO2H
Formelmasse 210.66
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke