Learn More
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10444515 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10444515 5 g Glasflasche 5 Gramm
10288373 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10444515 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 23145-88-2
Summenformel C11H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 210.705
MDL-Nummer MFCD00040791
InChI-Schlüssel GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
PubChem CID 134826
IUPAC-Name 1-[(4-chlorphenyl)methyl]piperazin
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 104.0°C to 106.0°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5560 to 1.5580
Menge 5 g
Formelmasse 210.71
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.