Learn More
1-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15432378 250 mg 250 Milligramm
15412378 1 g 1 Gramm
15422378 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55970.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303-26-4
Summenformel C17H19ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 286.803
MDL-Nummer MFCD00005965
InChI-Schlüssel UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
PubChem CID 9340
IUPAC-Name 1-[(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Schmelzpunkt 65°C to 70°C
Siedepunkt 178°C to 180°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 250 mg
Formelmasse 286.8
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch