Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)homopiperazin, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63766.06
Additional Details : CAS : 443923-21-5 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15440629
  • 622.52 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
19-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
443923-21-5
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)-1,4-diazepane
Spezifikation
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)homopiperazine
443923-21-5
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)-1,4-diazepane
Fest
5g
UN3259
255.7
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation