Learn More
1,4-Butanesulton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
1,4-Butanesultone is an alkylating agent used in synthetic chemistry. It serves as a wood preservative. It is employed as an intermediate of the organic sulfonation agent. Further, it is used as a raw material for electroplating intermediate. In addition to this, it finds application in active pharmaceutical ingredients, photographic materials, lithium battery and surface active agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Butanesulton ist ein alkylierendes Mittel, das in der synthetischen Chemie verwendet wird. Dient als Holzkonservierungsmittel. Wird als Zwischenprodukt des organischen Sulfonationsmittels eingesetzt. Wird außerdem als Rohmaterial für Galvanisierungszwischenlager verwendet. Findet darüber hinaus Anwendung in pharmazeutischen Wirkstoffen, fotografischen Materialien, Lithium-Batterien und oberflächenaktiven Wirkstoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
1,4-Butanesulton ist ein alkylierendes Mittel, das in der synthetischen Chemie verwendet wird. Dient als Holzkonservierungsmittel. Wird als Zwischenprodukt des organischen Sulfonationsmittels eingesetzt. Wird außerdem als Rohmaterial für Galvanisierungszwischenlager verwendet. Findet darüber hinaus Anwendung in pharmazeutischen Wirkstoffen, fotografischen Materialien, Lithium-Batterien und oberflächenaktiven Wirkstoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Butanesultone |
Schmelzpunkt | 12°C to 15°C |
Dichte | 1.335 |
Siedepunkt | 114°C to 116°C (1.5 mmHg) |
Flammpunkt | 153°C (307°F) |
Brechungsindex | 1.464 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 110588 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water. |