Learn More
1,4-Butanesulton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316746
29.37 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1633-83-6
C4H8O3S
136.17
MFCD00006584
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
15411
1,2λ⁶-oxathiane-2,2-dione
O=S1(=O)CCCCO1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1633-83-6
C4H8O3S
136.17
MFCD00006584
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
15411
1,2λ⁶-oxathiane-2,2-dione
O=S1(=O)CCCCO1
1,4-Butanesultone is an alkylating agent used in synthetic chemistry. It serves as a wood preservative. It is employed as an intermediate of the organic sulfonation agent. Further, it is used as a raw material for electroplating intermediate. In addition to this, it finds application in active pharmaceutical ingredients, photographic materials, lithium battery and surface active agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Butanesulton ist ein alkylierendes Mittel, das in der synthetischen Chemie verwendet wird. Dient als Holzkonservierungsmittel. Wird als Zwischenprodukt des organischen Sulfonationsmittels eingesetzt. Wird außerdem als Rohmaterial für Galvanisierungszwischenlager verwendet. Findet darüber hinaus Anwendung in pharmazeutischen Wirkstoffen, fotografischen Materialien, Lithium-Batterien und oberflächenaktiven Wirkstoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Butanesultone
Schmelzpunkt 12°C to 15°C
Dichte 1.335
Siedepunkt 114°C to 116°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt 153°C (307°F)
Brechungsindex 1.464
Menge 25 g
Beilstein 110588
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water.
Formelmasse 136.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.