Learn More
1,4-Butandioldiglycidylether, TRC
Artikelnummer. 30331692
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331692 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331692 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB7013655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(2,3-epoxypropyloxy)butane
CAS 2425-79-8
Summenformel C10 H18 O4
Menge 5 g
Synonym Oxirane, 2,2'-[1,4-butanediylbis(oxymethylene)]bis-, Butane, 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)- (6CI,8CI), 2,2'-[1,4-Butanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butane, 1,4-Bis(glycidyloxy)butane, 1,4-Bis(oxiran-2-ylmethoxy)butane, 1,4-Butanediol diglycidyl ether, 1,4-Butylene glycol diglycidyl ether, 1,4-Diglycidyloxybutane, BDDGE, NSC 24834, Tetramethylene glycol diglycidyl ether, [Tetramethylenebis(oxymethylene)]dioxirane
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
SMILES C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
IUPAC-Name 2-[4-(Oxiran-2-ylmethoxy)Butoxymethyl}Oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
Formelmasse 202.1205