Learn More
1,4-Butansulton, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10234610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10234610 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10590161 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10388603 500 mL Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10234610 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107671000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1633-83-6 | C4H8O3S | 136.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1633-83-6
Summenformel C4H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 136.17
MDL-Nummer MFCD00006584
InChI-Schlüssel MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
PubChem CID 15411
IUPAC-Name 1,2λ⁶-oxathiane-2,2-dione
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 4-Butane sultone
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 12.5°C to 15.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3310g/mL
Siedepunkt 153°C (19.0 HPA)
Flammpunkt 154°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4600 to 1.4640
Menge 100 mL
Beilstein 19, V,1, 10
Relative Dichte 1.331
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 54g/L (20°C), decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 136.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Butane sultone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /