Learn More
1,4-Butan-Diisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307306 1 g 1 Gramm
11317306 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09234.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4430-51-7 | C6H8N2S2 | 172.264 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-51-7
Summenformel C6H8N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 172.264
MDL-Nummer MFCD00041136
InChI-Schlüssel RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butane diisothiocyanate, butane, 1,4-diisothiocyanato, tetramethylene diisothiocyanate, #
PubChem CID 138238
IUPAC-Name 1,4-Diisothiocyanatobutan
SMILES C(CCN=C=S)CN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Butane diisothiocyanate
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Siedepunkt 170°C (11 mmHg)
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 1757138
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 98%