Learn More
1-(4-Bromphenyl)Oktan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049231
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10049231
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB09864EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 51554-93-9
Summenformel C14H21Br
Molekulargewicht (g/mol) 269.226
MDL-Nummer MFCD00038348
InChI-Schlüssel OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
PubChem CID 142854
IUPAC-Name 1-Brom-4-Octylbenzol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromophenyl)octane
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel BrC6H4(CH2)7CH3
Menge 10 g
Formelmasse 269.22
Reinheit (%) 97%