Learn More
1-(4-Bromphenoxy)hexan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10679214 1 g 1 Gramm
10382283 10 g 10 Gramm
10128852 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10679214 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09795DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 30752-19-3
Summenformel C12H17BrO
Molekulargewicht (g/mol) 257.171
InChI-Schlüssel GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether
PubChem CID 520492
IUPAC-Name 1-Brom-4-Hexoxybenzol
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromophenoxy)hexane
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 257.17