Learn More
1-(4-Brombenzyl)-5-Methyl-1H-1,2,3-Triazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 296.12 |
| Reinheit (%) | 97% |