Learn More
1-(4-Brombenzyl)-4-methylperhydro-1,4-diazepin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 283.21 |
Reinheit (%) | 97% |