Learn More
1-(4-Brombenzyl)-4-methylperhydro-1,4-diazepin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522397
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
280560-78-3
C13H19BrN2
283.213
MFCD00810550
WQUWRVLHCKJAMG-UHFFFAOYSA-N
1-4-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-4-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-4-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5258520, 1h-1,4-diazepine,1-4-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl
763047
1-[(4-bromphenyl)methyl]-4-methyl-1,4-diazepan
CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)Br
280560-78-3
C13H19BrN2
283.213
MFCD00810550
WQUWRVLHCKJAMG-UHFFFAOYSA-N
1-4-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-4-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-4-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5258520, 1h-1,4-diazepine,1-4-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl
763047
1-[(4-bromphenyl)methyl]-4-methyl-1,4-diazepan
CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Chemischer Name oder Material 1-(4-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 283.21
Reinheit (%) 97%