Learn More
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397306 5 g 5 Gramm
11387306 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09246.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4526-07-2 | C10H18Si2 | 194.42 g/mol
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne is used in Negishi protocol for the synthesis of glycosylated oligo(ethynylene)s. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Bis(Trimethylsilyl)-1,3-butadiyn wird im Negishi-Protokoll zur Synthese von glykosylierten Oligo(Ethynylen)en verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4526-07-2
Summenformel C10H18Si2
Molekulargewicht (g/mol) 194.42
MDL-Nummer MFCD00009839
InChI-Schlüssel LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Schmelzpunkt 110°C to 113°C
Menge 5 g
Dichte 0.752
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1758268
Synonym 1,4-bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl buta-1,3-diyne, trimethyl 4-trimethylsilylbuta-1,3-diynyl silane, btmsbd, acmc-1ctvu, bis trimethylsiyl butadiyne, ksc491i6r, bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, bis trimethylsilyl butadiyne
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Trimethyl(4-trimethylsilylbuta-1,3-diynyl)silan
PubChem CID 138279
Formelmasse 194.43
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne