Learn More
1,4-Bis(Trifluoromethyl)Benzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488337
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488337 25 g -
11478337 5 g 5 Gramm
11494220 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18411.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 433-19-2 | C8H4F6 | 214.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 433-19-2
Summenformel C8H4F6
Molekulargewicht (g/mol) 214.11
MDL-Nummer MFCD00000402
InChI-Schlüssel PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-di trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-benzene, hexafluoro-p-xylene, p-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-bis trifluoromethyl, 1,4-bis-trifluoromethylbenzene, p-trifluoromethylbenzotrifluoride, ptf-tfm, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-p-xylene
PubChem CID 67945
IUPAC-Name 1,4-bis(trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
Schmelzpunkt -1°C
Siedepunkt 116°C to 117°C
Flammpunkt 21°C (69°F)
Geruch Aromatic
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1912445
Formelmasse 214.11
Reinheit (%) 99%