Learn More
1,4-Bis(trichlormethyl)benzol, 99 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 154170100
Additional Details : CAS : 68-36-0 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 10g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10417750
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Chemische Identifikatoren
68-36-0
312.83
OTEKOJQFKOIXMU-UHFFFAOYSA-N
6233
C1=CC(=CC=C1C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
C8H4Cl6
MFCD00000791
1,4-bis trichloromethyl benzene, bitriben, chloksil, chloxil, chloxyl, hexichol, khloksil, khloxil, cloxil, hetol
1,4-Bis(Trifluoromethyl)Benzol
Spezifikation
1, 4-Bis(trichloromethyl)benzene
Glasflasche
312°C
106°C to 110°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
C6H4(CCl3)2
05, 385
1,4-bis trichloromethyl benzene, bitriben, chloksil, chloxil, chloxyl, hexichol, khloksil, khloxil, cloxil, hetol
OTEKOJQFKOIXMU-UHFFFAOYSA-N
1,4-Bis(Trifluoromethyl)Benzol
6233
Kristallines Pulver und Stückchen
Authentic
2.07 mPa.s (120°C)
Gelb
10g
68-36-0
100.0
C8H4Cl6
MFCD00000791
15, 1304
Solubility in water: insoluble
C1=CC(=CC=C1C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
312.83
312.83
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation