Learn More
1,4-Bis(trichlormethyl)benzol, 99 %, Acros Organics™
Catalog Number p-68864
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
68-36-0
C8H4Cl6
312.82
MFCD00000791
OTEKOJQFKOIXMU-UHFFFAOYSA-N
1,4-bis trichloromethyl benzene, bitriben, chloksil, chloxil, chloxyl, hexichol, khloksil, khloxil, cloxil, hetol
6233
1,4-bis(trichloromethyl)benzene
ClC(Cl)(Cl)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)(Cl)Cl
68-36-0
C8H4Cl6
312.82
MFCD00000791
OTEKOJQFKOIXMU-UHFFFAOYSA-N
1,4-bis trichloromethyl benzene, bitriben, chloksil, chloxil, chloxyl, hexichol, khloksil, khloxil, cloxil, hetol
6233
1,4-bis(trichloromethyl)benzene
ClC(Cl)(Cl)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 4-Bis(trichloromethyl)benzene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 312°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(CCl3)2
Menge 1 g
Beilstein 05, 385
Merck Index 15, 1304
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Viskosität 2.07 mPa.s (120°C)
Formelmasse 312.83
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.