Learn More
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397609 1 g 1 Gramm
11307619 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397609 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28165.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 131182-68-8 | C12H22O2Si2 | 254.476 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131182-68-8
Summenformel C12H22O2Si2
Molekulargewicht (g/mol) 254.476
MDL-Nummer MFCD09266162
InChI-Schlüssel VQECZZRUEDMVCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis methoxydimethylsilyl benzene, methoxy 4-methoxydimethylsilyl phenyl dimethylsilane, amtsi067, 1,4-phenylenebis methoxydimethylsilane, p-bis dimethylmethoxysilyl benzene, 1,4-phenylene bis methoxy dimethyl silane, methoxy-4-methoxy dimethyl silyl phenyl-dimethylsilane
PubChem CID 21900341
IUPAC-Name Methoxy-[4-[methoxy(dimethyl)silyl]phenyl]-dimethylsilan
SMILES CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 254.47
Reinheit (%) 97%