Learn More
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424607 1 g 1 Gramm
11434607 5 g 5 Gramm
11444607 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21122.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7688-25-7 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane is used in Suzuki reaction. It plays an essential role as a ligand in palladium(0)-catalyzed acylcyanation of arylacetylenes and deprotection of allyloxycarbamates. It acts as a ligand for alkylations, isomerization reactions and in organometallic chemistry. Further, it is used in Heck reaction, Negishi coupling and Sonogashira coupling. In addition to this, it is useful in organometallic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Bis(diphenylphosphino)Butan wird bei der Suzuki-Reaktion verwendet. Es spielt eine wesentliche Rolle als Ligand bei der Palladium(0)-katalysierten Acylcyanation von Arylacetylenen und der Entschützung von Allyloxycarbamaten. Es fungiert als Ligand für Alkylationen, Isomerisierungsreaktionen und in der organometallischen Chemie. Weiter wird es bei der Hack-Reaktion, der Negishi-Kopplung und der Sonogashira-Kopplung verwendet. Darüber hinaus ist es in der organometallischen Chemie von Nutzen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7688-25-7
Summenformel C28H28P2
Molekulargewicht (g/mol) 426.48
MDL-Nummer MFCD00003051
InChI-Schlüssel BCJVBDBJSMFBRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis diphenylphosphino butane, dppb, phosphine, 1,4-butanediylbis diphenyl, 4-diphenylphosphanyl butyl diphenylphosphane, unii-35hp6ltd2d, tetramethylenebis diphenylphosphine, 35hp6ltd2d, 4-diphenylphosphanylbutyl diphenyl phosphane, 1,4-bis-diphenylphosphino butane
PubChem CID 82124
IUPAC-Name [4-(diphenylphosphanyl)butyl]diphenylphosphane
SMILES C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(diphenylphosphino)butane
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Strukturformel (C6H5)2P(CH2)4P(C6H5)2
Menge 1 g
Beilstein 706446
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform. Slightly soluble in water
Formelmasse 426.48
Reinheit (%) 98%