Learn More
1,4-Bis(Chloromethyl)-2,5-Dimethoxybenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10466862
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10466862
Marke: Thermo Scientific Maybridge RJC03902DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Bis(chloromethyl)-2, 5-dimethoxybenzene
CAS 3752-97-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H12Cl2O2
Strukturformel (CH2Cl)2C6H2(OCH3)2
MDL-Nummer MFCD00018881
Menge 1 g
Synonym 1,4-bis chloromethyl-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-bis chloromethyl-1,4-dimethoxybenzene, benzene, 1,4-bis chloromethyl-2,5-dimethoxy, 1,4-bis chlormethyl-2,5-dimethoxybenzene, 1,4-bis-chlormethyl-2,5-dimethoxybenzene
InChI-Schlüssel GEUWDCJVDLHSNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1CCl)OC)CCl
IUPAC-Name 1,4-Bis(chlormethyl)-2,5-dimethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 235.104
PubChem CID 77357
Formelmasse 235.11
Reinheit (%) 97%