Learn More
1,4-Bis(5-phenyloxazol-2-yl)benzol, ≥ 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Bis (5-phenyloxazol-2-yl)benzene |
| CAS | 1806-34-4 |
| Schmelzpunkt | 241°C to 243°C |
| Summenformel | C24H16N2O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00005309 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 325741 |
| Synonym | popop, 1,4-bis 5-phenyloxazol-2-yl benzene, oxazole, 2,2'-1,4-phenylene bis 5-phenyl, p-bis 5-phenyloxazol-2-yl benzene, 2,2'-p-phenylenebis 5-phenyloxazole, 1,4-bis 5-phenyl-2-oxazolyl benzene, 5-phenyl-2-4-5-phenyl-1,3-oxazol-2-yl phenyl-1,3-oxazole, 1,4-di 5-phenyl-2-oxazolyl benzene, 1,4-bis 2-5-phenyloxazolyl benzene, oxazole, 2,2'-p-phenylenebis 5-phenyl |
| InChI-Schlüssel | MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=CC=C(C=C3)C4=NC=C(O4)C5=CC=CC=C5 |
| Mehr anzeigen |