missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Bis[(4-chlorphenyl)phenylmethyl]piperazin, Mikromol™
Beschreibung
1,4-Bis[(4-chlorphenyl)phenylmethyl]piperazin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| CAS | 346451-15-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C30 H28 Cl2 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Cetirizine Dihydrochloride Imp. D (EP), Cetirizine Imp. D (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. F (EP), Meclozine Imp. F (EP), 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1,4-Bis(4-chlorobenzhydryl)piperazine, Buclizine Hydrochloride Imp. A (BP), Cetirizine Dihydrochloride Impurity D, Meclozine Dihydrochloride Impurity F, Cetirizine Impurity D, Meclozine Impurity F |
| InChI-Formel | InChI=1S/C30H28Cl2N2/c31-27-15-11-25(12-16-27)29(23-7-3-1-4-8-23)33-19-21-34(22-20-33)30(24-9-5-2-6-10-24)26-13-17-28(32)18-14-26/h1-18,29-30H,19-22H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c5ccccc5 |
| IUPAC-Name | 1,4-Bis[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?