Learn More
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447004 1 g 1 Gramm
11457004 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447004 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21472.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2948-46-1 | C12H18O2 | 194.274 g/mol
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Bis(2-Hydroxyisopropyl)benzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (2.1 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2948-46-1
Summenformel C12H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.274
MDL-Nummer MFCD00009827
InChI-Schlüssel LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis 2-hydroxy-2-propyl benzene, 1,4-bis 1-methyl-1-hydroxyethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, unii-g785drb5xh, p-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, 1,4-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, p-bis alpha-hydroxyisopropyl benzene, g785drb5xh, alpha,alpha'-dihydroxy-p-diisopropylbenzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-p-xylylenediol
PubChem CID 18062
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-2-ol
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Siedepunkt 167°C to 168°C (12 mmHg)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble in water (2.1g/L) (25°C).
Formelmasse 194.28
Reinheit (%) 97%