Learn More
1,4-Benzochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10569790
Marke: Thermo Scientific Acros 105635000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
1, 4-Benzoquinon, 99 %, C6H4O2, CAS-Nummer-106-51-4, 1,4-Benzoquin, 1,4-Benzoquinon, 2,5-Cyclohexadien-1,4-Dion, Benzoquinon, Chinon, Cyclohexadienedion, para-Chinon, p-Benzoquinon, p-Chinon, Chinon, 1 kg, min. 98,5 % (Iodometrie), 07.609, 100,0, CHEBI:16509, gelb bis grün, 1,3100 g/ml
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-51-4
Summenformel C6H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 108.1
MDL-Nummer MFCD00001591
InChI-Schlüssel AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
PubChem CID 4650
ChEBI CHEBI:16509
IUPAC-Name Cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Benzoquinone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112°C to 116°C
Farbe Gelb nach grün
Dichte 1.3100g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H4(=O)2
Menge 500 g
Beilstein 07,609
Fieser 01,49; 07,55
Merck Index 15,8191
Relative Dichte 1.31
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Benzoquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Quinone